4-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33325-1G
APOSOR33325-1GEA
1570
EUR
APOSOR33325-1G
4-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
4-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine
Formel:
C₁₅H₁₉N₅ Molecular Weight: 269,345 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138785 CAS-Nummer: 338975-79-4 |