2-(5-Isoxazolyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33328-5G
APOSOR33328-5GEA
0
EUR
APOSOR33328-5G
2-(5-Isoxazolyl)phenol 95%
2-(5-Isoxazolyl)phenol
Formel:
C₉H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00218653 CAS-Nummer: 61348-47-8 |