1-(4-Acetylphenyl)-1,4-dihydropyridin-4-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33333-1G
APOSOR33333-1GEA
1570
EUR
APOSOR33333-1G
1-(4-Acetylphenyl)-1,4-dihydropyridin-4-one, tech
1-(4-Acetylphenyl)-1,4-dihydropyridin-4-one
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ Molecular Weight: 213,232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139359 CAS-Nummer: 338976-87-7 |