N-[(1Z)-(Methoxyimino)methyl]-4-phenylpiperazine-1-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33337-1G
APOSOR33337-1GEA
1570
EUR
APOSOR33337-1G
N-[(1Z)-(Methoxyimino)methyl]-4-phenylpiperazine-1-carboxamide, tech
N-[(1Z)-(Methoxyimino)methyl]-4-phenylpiperazine-1-carboxamide
Formel:
C₁₃H₁₈N₄O₂ Molecular Weight: 262,308 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00214815 CAS-Nummer: 338977-14-3 |