(E)-(3-{[1,1'-Biphenyl]-4-yl}-3-oxopropylidene)(methyl)oxidoazanium, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33344-1G
APOSOR33344-1GEA 1570 EUR
APOSOR33344-1G
(E)-(3-{[1,1'-Biphenyl]-4-yl}-3-oxopropylidene)(methyl)oxidoazanium, tech
(E)-(3-{[1,1'-Biphenyl]-4-yl}-3-oxopropylidene)(methyl)oxidoazanium
Formel: C₁₆H₁₅NO₂
Molecular Weight: 253,296 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173339
CAS-Nummer: 339105-77-0