(2Z)-4-Chloro-3-oxo-2-[(phenylamino)methylidene]butanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33348-1G
APOSOR33348-1GEA 1570 EUR
APOSOR33348-1G
(2Z)-4-Chloro-3-oxo-2-[(phenylamino)methylidene]butanenitrile, tech
(2Z)-4-Chloro-3-oxo-2-[(phenylamino)methylidene]butanenitrile
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
Molecular Weight: 220,655 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00663751
CAS-Nummer: 339106-38-6