2-Oxo-6-phenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33353-1G
APOSOR33353-1GEA
1570
EUR
APOSOR33353-1G
2-Oxo-6-phenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
2-Oxo-6-phenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₅H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202806 CAS-Nummer: 339109-43-2 |