6-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33354-1G
APOSOR33354-1GEA
1570
EUR
APOSOR33354-1G
6-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
6-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₃H₉ClN₂O Molecular Weight: 244,676 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202815 CAS-Nummer: 339109-70-5 |