3-Chloro-N-(4-cyanophenyl)-2,2-dimethylpropanamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33363-1G
APOSOR33363-1GEA
1570
EUR
APOSOR33363-1G
3-Chloro-N-(4-cyanophenyl)-2,2-dimethylpropanamide, tech
3-Chloro-N-(4-cyanophenyl)-2,2-dimethylpropanamide
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793439 CAS-Nummer: 478261-84-6 |