4-(3,3-Dimethyl-2-oxo-1-azetanyl)benzenecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(3,3-Dimethyl-2-oxoazetidin-1-yl)benzonitrile
OR33364-1G
APOSOR33364-1GEA
671
EUR
APOSOR33364-1G
4-(3,3-Dimethyl-2-oxo-1-azetanyl)benzenecarbonitrile 95%
4-(3,3-Dimethyl-2-oxo-1-azetanyl)benzenecarbonitrile
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O Molecular Weight: 200,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793440 CAS-Nummer: 454473-69-9 |