(2E)-2-[(Thiophen-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33365-1G
APOSOR33365-1GEA 1570 EUR
APOSOR33365-1G
(2E)-2-[(Thiophen-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2E)-2-[(Thiophen-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel: C₁₂H₁₃NOS
Molecular Weight: 219,303 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797029
CAS-Nummer: 82955-19-9