3-Chloro-N-(4-acetamidophenyl)-2,2-dimethylpropanamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33367-1G
APOSOR33367-1GEA
1570
EUR
APOSOR33367-1G
3-Chloro-N-(4-acetamidophenyl)-2,2-dimethylpropanamide, tech
3-Chloro-N-(4-acetamidophenyl)-2,2-dimethylpropanamide
Formel:
C₁₃H₁₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 268,739 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793452 CAS-Nummer: 478261-98-2 |