2-[4-(3,3-Dimethyl-2-oxo-1-azetanyl)phenyl]acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33369-1G
APOSOR33369-1GEA
671
EUR
APOSOR33369-1G
2-[4-(3,3-Dimethyl-2-oxo-1-azetanyl)phenyl]acetonitrile 95%
2-[4-(3,3-Dimethyl-2-oxo-1-azetanyl)phenyl]acetonitrile
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O Molecular Weight: 214,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793454 CAS-Nummer: 478262-00-9 |