2,4-Dimethylimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33371-1G
APOSOR33371-1GEA 1570 EUR
APOSOR33371-1G
2,4-Dimethylimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile, tech
2,4-Dimethylimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Formel: C₉H₈N₄
Molecular Weight: 172,187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00975066
CAS-Nummer: 55418-17-2