4-(Dimethylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33372-1G
APOSOR33372-1GEA
609
EUR
APOSOR33372-1G
4-(Dimethylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
4-(Dimethylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel:
C₈H₉N₃O Molecular Weight: 163,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01314755 CAS-Nummer: 62321-91-9 |