2-Chloro-4-(dimethylamino)nicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-4-(dimethylamino)pyridine-3-carbonitrile
OR33373-1G
APOSOR33373-1GEA
404
EUR
APOSOR33373-1G
2-Chloro-4-(dimethylamino)nicotinonitrile 95%
2-Chloro-4-(dimethylamino)nicotinonitrile
Formel:
C₈H₈ClN₃ Molecular Weight: 181,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00563985 CAS-Nummer: 147992-80-1 |