[(3-Chlorophenyl)methyl]urea 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33374-1G
APOSOR33374-1GEA
0
EUR
APOSOR33374-1G
[(3-Chlorophenyl)methyl]urea 95%
[(3-Chlorophenyl)methyl]urea
Formel:
C₈H₉ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052920 CAS-Nummer: 76502-61-9 |