1-(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR33379-1G
APOSOR33379-1GEA 488 EUR
APOSOR33379-1G
1-(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1-ethanone 95%
1-(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1-ethanone
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00476459
CAS-Nummer: 165067-10-7