N'-[(Oxolan-3-yl)methyl](tert-butoxy)carbohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33380-1G
APOSOR33380-1GEA
1570
EUR
APOSOR33380-1G
N'-[(Oxolan-3-yl)methyl](tert-butoxy)carbohydrazide, tech
N'-[(Oxolan-3-yl)methyl](tert-butoxy)carbohydrazide
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03305880 CAS-Nummer: 866143-73-9 |