3-Benzyl-1-[(furan-2-yl)methyl]-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33383-1G
APOSOR33383-1GEA
1570
EUR
APOSOR33383-1G
3-Benzyl-1-[(furan-2-yl)methyl]-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
3-Benzyl-1-[(furan-2-yl)methyl]-4-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₇H₁₅NO₃ Molecular Weight: 281,306 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871741 CAS-Nummer: 478247-65-3 |