3-Benzyl-4-hydroxy-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33384-1G
APOSOR33384-1GEA
1570
EUR
APOSOR33384-1G
3-Benzyl-4-hydroxy-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
3-Benzyl-4-hydroxy-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₅H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871744 CAS-Nummer: 478247-72-2 |