2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33397-1G
OR33397-5G
APOSOR33397-1GEA
0
EUR
APOSOR33397-1G
APOSOR33397-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001307 CAS-Nummer: 55241-70-8 |