2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33403-1G
APOSOR33403-1GEA
1570
EUR
APOSOR33403-1G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile, tech
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₁₂N₂ Molecular Weight: 196,248 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01964837 CAS-Nummer: 124678-40-6 |