4-Methyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)pentanoic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33406-1G
APOSOR33406-1GEA
1570
EUR
APOSOR33406-1G
4-Methyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)pentanoic acid, tech
4-Methyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)pentanoic acid
Formel:
C₁₄H₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03305892 CAS-Nummer: 866144-51-6 |