4'-Brom-2'-hydroxypropiophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
OR33409-1G
APOSOR33409-1GEA
180
EUR
APOSOR33409-1G
4'-Brom-2'-hydroxypropiophenon 95%
4'-Brom-2'-hydroxypropiophenon
Formel:
C₉H₉BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791251 CAS-Nummer: 17764-92-0 |