4-Bromophenyl methyl sulphoxide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-(methylsulphinyl)benzene
OR3341-250MG
APOSOR3341-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR3341-250MG
4-Bromophenyl methyl sulphoxide 98%
4-Bromophenyl methyl sulphoxide
Formel:
C₇H₇BrOS Molecular Weight: 219,099 g/mol Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00159074 CAS-Nummer: 934-71-4 |