2-[4-(4-Methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33425-1G
APOSOR33425-1GEA 1570 EUR
APOSOR33425-1G
2-[4-(4-Methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
2-[4-(4-Methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₄O
Molecular Weight: 214,223 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04126410
CAS-Nummer: 866149-37-3