2-(5-Oxo-4-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33427-1G
APOSOR33427-1GEA
1570
EUR
APOSOR33427-1G
2-(5-Oxo-4-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetonitrile, tech
2-(5-Oxo-4-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetonitrile
Formel:
C₁₀H₈N₄O Molecular Weight: 200,197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04126418 CAS-Nummer: 866149-44-2 |