5-(2-Bromphenyl)oxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33433-1G
OR33433-5G
APOSOR33433-1GEA
0
EUR
APOSOR33433-1G
APOSOR33433-5G
5-(2-Bromphenyl)oxazol 95%
5-(2-Bromophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05668985 CAS-Nummer: 328270-70-8 |