Methyl-2-chlor-5-iodnicotinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-chloro-5-iodonicotinate, Methyl 2-chloro-5-iodopyridine-3-carboxylate
OR33437-5G
APOSOR33437-5GEA
148
EUR
APOSOR33437-5G
Methyl-2-chlor-5-iodnicotinat 95%
Methyl-2-chlor-5-iodnicotinat
Formel:
C₇H₅ClINO₂ Molecular Weight: 297.48 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659607 CAS-Nummer: 78686-83-6 |