Methyl-4-(5-formyl-2-pyridinyl)benzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-(5-formylpyridin-2-yl)benzoate
OR33439-1G
APOSOR33439-1GEA
671
EUR
APOSOR33439-1G
Methyl-4-(5-formyl-2-pyridinyl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-4-(5-formyl-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₁NO₃ Molecular Weight: 241,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659609 CAS-Nummer: 834884-66-1 |