6-(3-Thienyl)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-(Thiophen-3-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR33440-1G
APOSOR33440-1GEA
671
EUR
APOSOR33440-1G
6-(3-Thienyl)nicotinaldehyde 95%
6-(3-Thienyl)nicotinaldehyde
Formel:
C₁₀H₇NOS Molecular Weight: 189,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115422 CAS-Nummer: 834884-60-5 |