N-{3-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-propynyl]phenyl}acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33443-1G
APOSOR33443-1GEA
538
EUR
APOSOR33443-1G
N-{3-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-propynyl]phenyl}acetamide 95%
N-{3-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-propynyl]phenyl}acetamide
Formel:
C₁₅H₁₈N₂O Molecular Weight: 242,32 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06795473 CAS-Nummer: 885950-23-2 |