4-[(5-Bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzenecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[(5-Bromopyrimidin-2-yl)oxy]benzonitrile
OR33460-1G
APOSOR33460-1GEA
671
EUR
APOSOR33460-1G
4-[(5-Bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzenecarbonitrile 95%
4-[(5-Bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzenecarbonitrile
Formel:
C₁₁H₆BrN₃O Molecular Weight: 276,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03646339 CAS-Nummer: 887430-98-0 |