2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(E)-N-{[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR33462-1G
APOSOR33462-1GEA
336
EUR
APOSOR33462-1G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime
Formel:
C₁₀H₉N₃O Molecular Weight: 187.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09152718 CAS-Nummer: 1017782-44-3 |