[5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-N-methylmethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33471-1G
APOSOR33471-1GEA
894
EUR
APOSOR33471-1G
[5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-N-methylmethanamine 95%
[5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-N-methylmethanamine
Formel:
C₁₀H₁₀ClN₃O Molecular Weight: 223,66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09972216 CAS-Nummer: 1017782-52-3 |