2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33473-1G
OR33473-5G
APOSOR33473-1GEA
336
EUR
APOSOR33473-1G
APOSOR33473-5G
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₂O₂S Molecular Weight: 244.31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09972222 CAS-Nummer: 1171155-44-4 |