1-(3-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33474-1G
APOSOR33474-1GEA 538 EUR
APOSOR33474-1G
1-(3-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
1-(3-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone
Formel: C₁₀H₇BrO₂
Molecular Weight: 239,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09972223
CAS-Nummer: 99661-02-6