N-(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)-2-chloroacetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33480-1G
APOSOR33480-1GEA
538
EUR
APOSOR33480-1G
N-(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)-2-chloroacetamide 95%
N-(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)-2-chloroacetamide
Formel:
C₁₀H₁₁BrClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11840961 CAS-Nummer: 1135282-90-4 |