4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR33485-1G
APOSOR33485-1GEA
538
EUR
APOSOR33485-1G
4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₆H₁₄O₃ Molecular Weight: 254,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06802589 CAS-Nummer: 893737-04-7 |