[4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33487-1G
APOSOR33487-1GEA
538
EUR
APOSOR33487-1G
[4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methanol 95%
[4'-(1,3-Dioxolan-2-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methanol
Formel:
C₁₆H₁₆O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06802587 CAS-Nummer: 889954-12-5 |