6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33489-1G
APOSOR33489-1GEA
336
EUR
APOSOR33489-1G
6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol
Formel:
C₇H₁₁N₃O Molecular Weight: 153.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11840974 CAS-Nummer: 83724-17-8 |