2,2,2-Trichloro-1-[4-(1-hydroxypropyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33491-1G
APOSOR33491-1GEA
538
EUR
APOSOR33491-1G
2,2,2-Trichloro-1-[4-(1-hydroxypropyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone 95%
2,2,2-Trichloro-1-[4-(1-hydroxypropyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Formel:
C₉H₁₀Cl₃NO₂ Molecular Weight: 270,54 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11840981 CAS-Nummer: 1135283-05-4 |