1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33499-1G
APOSOR33499-1GEA
339
EUR
APOSOR33499-1G
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formel:
C₇H₁₄ClNS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140324 CAS-Nummer: 1221792-36-4 |