1,2-Dimethyl-1H-1,3-benzodiazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33508-1G
APOSOR33508-1GEA
201
EUR
APOSOR33508-1G
1,2-Dimethyl-1H-1,3-benzodiazol-5-amine 95%
1,2-Dimethyl-1H-1,3-benzodiazol-5-amine
Formel:
C₉H₁₁N₃ Molecular Weight: 161.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03872210 CAS-Nummer: 3527-19-3 |