3-Methyl-1-benzothiophen-2-amine hydrochloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33524-1G
APOSOR33524-1GEA
1570
EUR
APOSOR33524-1G
3-Methyl-1-benzothiophen-2-amine hydrochloride, tech
3-Methyl-1-benzothiophen-2-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₉NS·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18904349 CAS-Nummer: 13584-56-0 |