Methyl-4-(1-hydroxypropyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33531-1G
APOSOR33531-1GEA
874
EUR
APOSOR33531-1G
Methyl-4-(1-hydroxypropyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-(1-hydroxypropyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025864 CAS-Nummer: 1135283-27-0 |