Methyl-2-(chloromethyl)-5-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33536-1G
APOSOR33536-1GEA
538
EUR
APOSOR33536-1G
Methyl-2-(chloromethyl)-5-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Methyl-2-(chloromethyl)-5-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Molecular Weight: 239,66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140297 CAS-Nummer: 1221792-26-2 |