2-(Diethylamino)-4-pyrimidinecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33537-1G
APOSOR33537-1GEA
874
EUR
APOSOR33537-1G
2-(Diethylamino)-4-pyrimidinecarbonitrile 95%
2-(Diethylamino)-4-pyrimidinecarbonitrile
Formel:
C₉H₁₂N₄ Molecular Weight: 176,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15202259 CAS-Nummer: 75825-49-9 |