2-Iodnicotinonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3354-250MG
APOSOR3354-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR3354-250MG
2-Iodnicotinonitril 98%
2-Iodnicotinonitril
Formel: C₆H₃IN₂
Schmelzpunkt: 187…189 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08436053
CAS-Nummer: 490039-73-1